Print…
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Borono-1-chloro-2-azanaphthalene, (1-Chloroisoquinolin-6-yl)boronic acid, 6-Borono-1-chloroisoquinoline
OR300002-1G OR300002-250MG
APOSOR300002-1GEA 546 EUR
APOSOR300002-1G APOSOR300002-250MG
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
1-Chloroisoquinoline-6-boronic acid
Fórmula: C₉H₇BClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD13190242
Número CAS: 1800484-01-8