Print…
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29855-1G OR29855-5G OR29855-250MG
APOSOR29855-1GEA 82.8 EUR
APOSOR29855-1G APOSOR29855-5G APOSOR29855-250MG
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
α,2,4-Trichlorobenzaldoxime
Fórmula: C₇H₄Cl₃NO
Ponto de Fusão: 93…95 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192643
Número CAS: 29203-60-9
UN: 1759
ADR: 8,III