Print…
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-[4-Chloro-5-(ethoxycarbonyl)pyrimidin-2-yl]thiophene, 4-Chloro-5-(ethoxycarbonyl)-2-(thien-2-yl)pyrimidine
OR29803-1G OR29803-500MG
APOSOR29803-1GEA 551 EUR
APOSOR29803-1G APOSOR29803-500MG
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Ethyl 4-chloro-2-(thien-2-yl)pyrimidine-5-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₉ClN₂O₂S
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00662782
Número CAS: 188937-40-8