Print…
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Formyl-2-(methylsulphanyl)nicotinonitrile, 3-Cyano-2-(methylthio)pyridine-6-carboxaldehyde
OR29723-1G OR29723-250MG OR29723-5G
APOSOR29723-1GEA 116 EUR
APOSOR29723-1G APOSOR29723-250MG APOSOR29723-5G
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
6-Formyl-2-(methylthio)nicotinonitrile
Fórmula: C₈H₆N₂OS
Ponto de Fusão: 137…139 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173824
Número CAS: 175277-27-7