Print…
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29716-1G OR29716-10G OR29716-5G
APOSOR29716-1GEA 227 EUR
APOSOR29716-1G APOSOR29716-10G APOSOR29716-5G
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
6-(Dimethoxymethyl)-2-thionicotinonitrile
Fórmula: C₉H₁₀N₂O₂S
Ponto de Fusão: 132…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00173693
Número CAS: 175277-23-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III