Print…
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29546-250MG OR29546-50MG
APOSOR29546-250MGEA 116 EUR
APOSOR29546-250MG APOSOR29546-50MG
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
(2,6-Dichloropyridin-4-yl)methyl [3-(2,6-dichlorophenyl)-5-methylisoxazol-4-yl]carbamate
Fórmula: C₁₇H₁₁Cl₄N₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00207908
Número CAS: 261622-75-7