Print…
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29514-100MG OR29514-10MG
APOSOR29514-100MGEA 284 EUR
APOSOR29514-100MG APOSOR29514-10MG
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
5-{3-[(tert-Butylsulphonyl)methyl]-1,2,4-oxadiazol-5-yl}-2-chloropyridine
Fórmula: C₁₂H₁₄ClN₃O₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02090296
Número CAS: 680216-16-4