Print…
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2925-100G OR2925-500G OR2925-50G
APOSOR2925-100GEA 271 EUR
APOSOR2925-100G APOSOR2925-500G APOSOR2925-50G
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
3-Chloro-4-hydroxybenzoic acid hemihydrate
Fórmula: 2C₇H₅ClO₃·H₂O
Ponto de Fusão: 168…170 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02662353
Número CAS: 128161-59-1