Print…
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Methylsulphonyl)-2-thenoic acid, 2-Carboxy-5-(methylsulphonyl)thiophene
OR29205-1G OR29205-250MG
APOSOR29205-1GEA 112 EUR
APOSOR29205-1G APOSOR29205-250MG
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
5-(Methylsulphonyl)thiophene-2-carboxylic acid
Fórmula: C₆H₆O₄S₂
Ponto de Fusão: 201…204 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173745
Número CAS: 60166-86-1