Print…
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR29193-1G OR29193-500MG
APOSOR29193-1GEA 92.8 EUR
APOSOR29193-1G APOSOR29193-500MG
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan 97%
5-Hydroxy-3-nitrobenzo[b]furan
Fórmula: C₈H₅NO₄
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00114881
Número CAS: 126318-27-2