Print…
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR29094-250MG OR29094-100MG
APOSOR29094-250MGEA 139 EUR
APOSOR29094-250MG APOSOR29094-100MG
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
3-(Chloromethyl)-5-thien-3-yl-1,2,4-oxadiazole
Fórmula: C₇H₅ClN₂OS
Ponto de Fusão: 65/70 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00111629
Número CAS: 184970-24-9
UN: 3261
ADR: 8,III