Print…
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: [4-(Ethoxycarbonyl)-1,3-oxazol-5-yl]benzene, 4-(Ethoxycarbonyl)-5-phenyl-1,3-oxazole
OR29060-1G OR29060-250MG
APOSOR29060-1GEA 168 EUR
APOSOR29060-1G APOSOR29060-250MG
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Ethyl 5-phenyl-1,3-oxazole-4-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₁₁NO₃
Peso Molecular: 217.221 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00085084
Número CAS: 32998-97-3