Print…
2,2-Dimethylpentan-3-one
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,2-Dimethyl-3-oxopentane, Ethyl tert-butyl ketone
OR29023-1G OR29023-250MG
APOSOR29023-1GEA 161 EUR
APOSOR29023-1G APOSOR29023-250MG
2,2-Dimethylpentan-3-one
2,2-Dimethylpentan-3-one
Fórmula: C₇H₁₄O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039918
Número CAS: 564-04-5
UN: 1993
ADR: 3,III