Print…
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28961-1G OR28961-250MG OR28961-500MG
APOSOR28961-1GEA 0 EUR
APOSOR28961-1G APOSOR28961-250MG APOSOR28961-500MG
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
N-(4-amino-5-methoxy-2-methylphenyl)benzamide
Fórmula: C₁₅H₁₆N₂O₂
Ponto de Fusão: 185…188 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064435
Número CAS: 99-21-8