Print…
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: N,N-Dimethyl-2-(pyridin-2-yl)ethylamine, N-[2-(Pyridin-2-yl)ethyl]dimethylamine
OR28892-1G OR28892-5G
APOSOR28892-1GEA 31.9 EUR
APOSOR28892-1G APOSOR28892-5G
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
2-[2-(Dimethylamino)ethyl]pyridine
Fórmula: C₉H₁₄N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023546
Número CAS: 6304-27-4
EINECS: 228-608-3
UN: 2735
ADR: 8,III