Print…
2-methylbut-2-enoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR28647-100MG OR28647-5G OR28647-25G
APOSOR28647-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR28647-100MG APOSOR28647-5G APOSOR28647-25G
2-methylbut-2-enoic acid
2-methylbut-2-enoic acid
Fórmula: C₅H₈O₂
Ponto de Fusão: 44 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066864
Número CAS: 13201-46-2
UN: 3261
ADR: 8,II