Print…
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-(tert-Butyl)-4-(isothiocyanatocarbonyl)benzene
OR28448-1G OR28448-5G
APOSOR28448-1GEA 248 EUR
APOSOR28448-1G APOSOR28448-5G
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
4-(tert-Butyl)benzoyl isothiocyanate
Fórmula: C₁₂H₁₃NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00175795
Número CAS: 680214-97-5
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III