Print…
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28395-10G OR28395-50G OR28395-5G
APOSOR28395-10GEA 0 EUR
APOSOR28395-10G APOSOR28395-50G APOSOR28395-5G
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
2,5-Dimethyl-1H-benzimidazole
Fórmula: C₉H₁₀N₂
Ponto de Fusão: 202…205 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00125906
Número CAS: 1792-41-2