Print…
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28179-1G OR28179-5G OR28179-25G
APOSOR28179-1GEA 49.3 EUR
APOSOR28179-1G APOSOR28179-5G APOSOR28179-25G
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate 97%
Methyl 3,6-dichloropyridine-2-carboxylate
Fórmula: C₇H₅Cl₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00186642
Número CAS: 1532-24-7