Print…
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR28131-250MG OR28131-500MG
APOSOR28131-250MGEA 348 EUR
APOSOR28131-250MG APOSOR28131-500MG
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Methyl 2,4-dioxo-4-(2-nitrophenyl)butanoate
Fórmula: C₁₁H₉NO₆
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00832016
Número CAS: 57446-03-4