Print…
4-(Dimethylamino)chalcone
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-[4-(Dimethylamino)phenyl]-1-phenylprop-2-en-1-one
OR27791-1G OR27791-250MG
APOSOR27791-1GEA 248 EUR
APOSOR27791-1G APOSOR27791-250MG
4-(Dimethylamino)chalcone
4-(Dimethylamino)chalcone
Fórmula: C₁₇H₁₇NO
Peso Molecular: 251.323 g/mol
Ponto de Fusão: 111…113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00168677
Número CAS: 1030-27-9