Print…
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR27760-250MG OR27760-1G
APOSOR27760-250MGEA 116 EUR
APOSOR27760-250MG APOSOR27760-1G
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
2-Methyl-4-(piperazin-1-yl)quinoline
Fórmula: C₁₄H₁₇N₃
Ponto de Fusão: 100…101 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01935745
Número CAS: 82241-22-3
UN: 3259
ADR: 8,III