Print…
7-methyl-1-naphthol 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27682-250MG OR27682-100MG OR27682-25MG
APOSOR27682-250MGEA 1200 EUR
APOSOR27682-250MG APOSOR27682-100MG APOSOR27682-25MG
7-methyl-1-naphthol 96%
7-methyl-1-naphthol
Fórmula: C₁₁H₁₀O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01314197
Número CAS: 6939-33-9