Print…
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-Borono-2-(dimethylamino)pyridine hydrate
OR2767-1G OR2767-500MG
APOSOR2767-1GEA 69.6 EUR
APOSOR2767-1G APOSOR2767-500MG
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
6-(Dimethylamino)pyridine-3-boronic acid hydrate
Fórmula: C₇H₁₁BN₂O₂·H₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD06656059
Número CAS: 1256355-24-4