Print…
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2727-1G OR2727-250MG
APOSOR2727-1GEA 139 EUR
APOSOR2727-1G APOSOR2727-250MG
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
4-(Ethylsulphonyl)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₁₀O₃S
Peso Molecular: 198.239 g/mol
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09264545
Número CAS: 50899-03-1