Print…
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27203-1G OR27203-500MG
APOSOR27203-1GEA 754 EUR
APOSOR27203-1G APOSOR27203-500MG
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
N-[2-Amino-4-(tert-butyl)phenyl]-2-(morpholin-4-yl)acetamide
Fórmula: C₁₆H₂₅N₃O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02089930
Número CAS: 287927-90-6