Print…
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27202-1G OR27202-250MG
APOSOR27202-1GEA 345 EUR
APOSOR27202-1G APOSOR27202-250MG
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
2-(tert-Butyl)-6-(chloromethyl)pyrimidin-4-ol
Fórmula: C₉H₁₃ClN₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00084911
Número CAS: 94171-08-1