Print…
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR27149-1G OR27149-500MG OR27149-5G
APOSOR27149-1GEA 284 EUR
APOSOR27149-1G APOSOR27149-500MG APOSOR27149-5G
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
3,5-Dichloro-4-hydrazinopyridine
Fórmula: C₅H₅Cl₂N₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00174279
Número CAS: 153708-69-1