Print…
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Morpholinoacetamide, 2-(4-Morpholinyl)acetamide
OR27100-100MG OR27100-250MG
APOSOR27100-100MGEA 37.7 EUR
APOSOR27100-100MG APOSOR27100-250MG
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
2-(Morpholin-4-yl)acetamide
Fórmula: C₆H₁₂N₂O₂
Peso Molecular: 144.172 g/mol
Ponto de Fusão: 122 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00465044
Número CAS: 5625-98-9
UN: 3259
ADR: 8 III