Print…
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR2708-1G OR2708-500MG
APOSOR2708-1GEA 302 EUR
APOSOR2708-1G APOSOR2708-500MG
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
3-Methyl-1-phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 178…180 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01693509
Número CAS: 1136-76-1