Print…
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propionamide, 4-Bromo-N-(3-bromopropanoyl)aniline
OR26966-250MG OR26966-500MG
APOSOR26966-250MGEA 198 EUR
APOSOR26966-250MG APOSOR26966-500MG
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
3-Bromo-N-(4-bromophenyl)propanamide
Fórmula: C₉H₉Br₂NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00124398
Número CAS: 7661-10-1