Print…
Isopropyl 2-bromobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Prop-2-yl 2-bromobenzoate
OR26849-1G OR26849-5G
APOSOR26849-1GEA 21.9 EUR
APOSOR26849-1G APOSOR26849-5G
Isopropyl 2-bromobenzoate
Isopropyl 2-bromobenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 92 °C (4 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027951
Número CAS: 59247-52-8