Print…
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Amino-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran, N-BOC protected, 4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-4-(carboxymethyl)tetrahydro-2H-pyran
OR2668-100MG OR2668-250MG
APOSOR2668-100MGEA 87 EUR
APOSOR2668-100MG APOSOR2668-250MG
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
{4-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]tetrahydro-2H-pyran-4-yl}acetic acid
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₅
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09264196
Número CAS: 946682-30-0