Print…
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26058-1G OR26058-250MG
APOSOR26058-1GEA 0 EUR
APOSOR26058-1G APOSOR26058-250MG
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzo[b]thiophene-3-carboxaldehyde
Fórmula: C₉H₄BrClOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570694
Número CAS: 680212-97-9