Print…
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR26007-1G OR26007-250MG
APOSOR26007-1GEA 0 EUR
APOSOR26007-1G APOSOR26007-250MG
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
6-Aminobenzo[b]thiophene 1,1-dioxide
Fórmula: C₈H₇NO₂S
Ponto de Fusão: 150…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173800
Número CAS: 20503-40-6