Print…
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25980-1G OR25980-250MG OR25980-5G
APOSOR25980-1GEA 24.8 EUR
APOSOR25980-1G APOSOR25980-250MG APOSOR25980-5G
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
4-acetyl-1-cyclopropyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid
Fórmula: C₁₂H₁₅NO₃
Peso Molecular: 221.252 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03407365
Número CAS: 423769-78-2