Print…
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
OR25907-1G OR25907-5G
APOSOR25907-1GEA 198 EUR
APOSOR25907-1G APOSOR25907-5G
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
5-Phenyl-1,3,4-oxadiazole-2-carbonyl chloride
Fórmula: C₉H₅ClN₂O₂
Ponto de Fusão: 80…90 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03086204
Número CAS: 98591-60-7
UN: 3261
ADR: 8,III