Print…
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25897-1G OR25897-5G
APOSOR25897-1GEA 132 EUR
APOSOR25897-1G APOSOR25897-5G
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
6-Methylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carboxylic acid
Fórmula: C₇H₆N₂O₂S
Ponto de Fusão: 164…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02083132
Número CAS: 77628-51-4