Print…
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (((3,4-Dichlorophenyl)amino)(furan-2-yl)methyl)diphenylphosphine oxide, 2-{[(3,4-Dichlorophenyl)amino](diphenylphosphoryl)methyl}furan
OR25806-1G OR25806-250MG
APOSOR25806-1GEA 258 EUR
APOSOR25806-1G APOSOR25806-250MG
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
3,4-Dichloro-N-[(diphenylphosphoryl)(fur-2-yl)methyl]aniline
Fórmula: C₂₃H₁₈Cl₂NO₂P
Peso Molecular: 442.274 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00123332
Número CAS: 680212-11-7