Print…
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]sulphanyl}ethyl)-1,2-oxazole-4-sulphonamide, 2-{[(2-{[(3,5-Dimethyl-1,2-oxazol-4-yl)sulphonyl]amino}ethyl)sulphanyl]methyl}furan
OR25746-250MG OR25746-50MG
APOSOR25746-250MGEA 151 EUR
APOSOR25746-250MG APOSOR25746-50MG
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
3,5-Dimethyl-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)isoxazole-4-sulphonamide
Fórmula: C₁₂H₁₆N₂O₄S₂
Peso Molecular: 316.396 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570599
Número CAS: 680211-97-6