Print…
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25742-250MG OR25742-50MG
APOSOR25742-250MGEA 116 EUR
APOSOR25742-250MG APOSOR25742-50MG
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
2-Chloro-N-(2-{[(fur-2-yl)methyl]thio}ethyl)nicotinamide
Fórmula: C₁₃H₁₃ClN₂O₂S
Ponto de Fusão: 42…46 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01566566
Número CAS: 680211-93-2