Print…
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25721-10G OR25721-1G
APOSOR25721-10GEA 589 EUR
APOSOR25721-10G APOSOR25721-1G
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate 90%
Methyl 2-chloro-4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
Fórmula: C₈H₁₃ClO₃
Peso Molecular: 192.64 g/mol
Ponto de ebulição: 54…58 °C (0.1 mm Hg)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01570535
Número CAS: 306935-33-1