Print…
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 5-(Phenylethynyl)pyridine-3-carboxylic acid
OR25628-1G OR25628-5G OR25628-100MG
APOSOR25628-1GEA 132 EUR
APOSOR25628-1G APOSOR25628-5G APOSOR25628-100MG
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
5-(Phenylethynyl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₄H₉NO₂
Ponto de Fusão: 245…247 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174055
Número CAS: 175203-69-7