Print…
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
Fornecedor: Apollo Scientific
OR25584-1G OR25584-5G
APOSOR25584-1GEA 0 EUR
APOSOR25584-1G APOSOR25584-5G
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
3-Benzyl-1-isopropyl-2,4-dioxo-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carbothioamide
Fórmula: C₁₅H₁₇N₃O₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00203982
Número CAS: 175203-49-3