Print…
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
OR25578-1G OR25578-5G
APOSOR25578-1GEA 102 EUR
APOSOR25578-1G APOSOR25578-5G
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
3-(Methylthio)-1-phenyl-1H-pyrazole-4-carbonitrile
Fórmula: C₁₁H₉N₃S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00173847
Número CAS: 175203-46-0