Print…
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25547-1G OR25547-250MG
APOSOR25547-1GEA 272 EUR
APOSOR25547-1G APOSOR25547-250MG
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
5-Chloro-4-nitro-2,1,3-benzoxadiazole
Fórmula: C₆H₂ClN₃O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174259
Número CAS: 5714-17-0