Print…
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-(Methylthio)-6-nitrobenzo[d]thiazole, 2-(Methylsulphanyl)-6-nitro-1,3-benzothiazole, 2-(Methylmercapto)-6-nitro-1,3-benzothiazole
OR25544-1G OR25544-5G
APOSOR25544-1GEA 92.8 EUR
APOSOR25544-1G APOSOR25544-5G
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
2-(Methylthio)-6-nitro-1,3-benzothiazole
Fórmula: C₈H₆N₂O₂S₂
Peso Molecular: 226.275 g/mol
Ponto de Fusão: 128…134 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00085141
Número CAS: 3621-99-6