Print…
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-[(1,1-Dimethylprop-2-yn-1-yl)oxy]benzonitrile
OR25514-1G OR25514-250MG
APOSOR25514-1GEA 232 EUR
APOSOR25514-1G APOSOR25514-250MG
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
4-[(2-Methylbut-3-yn-2-yl)oxy]benzonitrile
Fórmula: C₁₂H₁₁NO
Ponto de Fusão: 30…32 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00174270
Número CAS: 33143-92-9
UN: 3439
ADR: 6.1,III