Print…
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 4,4-Dimethyl-2-thioxo-1,3-oxazolidine, 4,4-Dimethyloxazolidine-2-thione
OR25431-1G OR25431-5G OR25431-25G
APOSOR25431-1GEA 126 EUR
APOSOR25431-1G APOSOR25431-5G APOSOR25431-25G
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
4,4-Dimethyl-1,3-oxazolidine-2-thione
Fórmula: C₅H₉NOS
Peso Molecular: 131.196 g/mol
Ponto de Fusão: 124…128 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00052156
Número CAS: 54013-55-7
EINECS: 258-924-7