Print…
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR25303-1G OR25303-250MG OR25303-5G
APOSOR25303-1GEA 94.4 EUR
APOSOR25303-1G APOSOR25303-250MG APOSOR25303-5G
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazole-4-carboxaldehyde
Fórmula: C₁₂H₁₂N₂O₂
Ponto de Fusão: 162…165 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003144
Número CAS: 950-81-2
EINECS: 213-452-0